Acide (2-méthylphényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
M1313-25G M1313-5G
TCIAM1313-25GEA 104 EUR InStock
TCIAM1313-25G TCIAM1313-5G
Acide (2-méthylphényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Acide (2-méthylphényl)métaborique
Formule: C₇H₉BO₂
MW: 135,96 g/mol
Point de fusion: 160…166 °C
Numéro MDL: MFCD00093526
Numéro CAS: 16419-60-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a1ba1bd97380d6b75038543068db437524f5301&vid=3a1ba1bd97380d6b75038543068db437524f5301&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 98.0 to 116.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité