Acide (4-chloro-3-(trifluorométhyl)phényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
Synonyms: Dihydroxy-4-chloro-3-(trifluorométhyl)phénylborane
TCIAC2571-1GEA 95.7 EUR InStock
TCIAC2571-1G TCIAC2571-5G
Acide (4-chloro-3-(trifluorométhyl)phényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Acide (4-chloro-3-(trifluorométhyl)phényl)métaborique
Formule: C₇H₅BClF₃O₂
MW: 224,37 g/mol
Numéro MDL: MFCD03094999
Numéro CAS: 176976-42-4
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/95/69/28939569.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 109.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité