Acide 4-acétylphénylboronique (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
A1907-1G A1907-5G
TCIAA1907-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAA1907-1G TCIAA1907-5G
Acide 4-acétylphénylboronique (contains varying amounts of Anhydride)
4-Acetylphenylboronic acid
Formule: C₈H₉BO₃
MW: 163,97 g/mol
Numéro MDL: MFCD01074667
Numéro CAS: 149104-90-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=866742797b72826eadd66e576f0e5510cad6bb4b&vid=866742797b72826eadd66e576f0e5510cad6bb4b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 112.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité