(±)-γ-Nonalactone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: gamma-Nonalactone, (±)-Nonan-4-olide, gamma-Nonanolactone, 5-Pentyldihydrofuran-2(3H)-one, gamma-Pelargonolactone
N0285-25ML N0285-500ML
TCIAN0285-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAN0285-25ML TCIAN0285-500ML
(±)-γ-Nonalactone ≥98.0% (par GC)
(±)-γ-Nonalactone
Formule: C₉H₁₆O₂
MW: 156,22 g/mol
Point d'ébullition: 243°C
Densité: 0,97 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 132°C
Numéro MDL: MFCD00005403
Numéro CAS: 104-61-0
EINECS: 203-219-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3137bfbe122d40281d0ab0747a9fefa26f3b7e45&vid=3137bfbe122d40281d0ab0747a9fefa26f3b7e45&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité