(±)-γ-Octalactone ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
Synonyms: (±)-Octane-4-olide
TCIAH0232-25GEA 50.6 EUR InStock
TCIAH0232-25G
(±)-γ-Octalactone ≥96.0% (par GC)
(±)-γ-Octalactone
Formule: C₈H₁₄O₂
MW: 142,2 g/mol
Point d'ébullition: 133°C
Point d'éclair: 126°C
Numéro MDL: MFCD00005402
Numéro CAS: 104-50-7
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/02/77/28970277.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité