Acide (4-iodophényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
Synonyms: Dihydroxy-4-iodophénylborane
TCIAI0830-5GEA 242 EUR InStock
TCIAI0830-5G
Acide (4-iodophényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Acide (4-iodophényl)métaborique
Formule: C₆H₆BIO₂
MW: 247,83 g/mol
Point de fusion: 286°C
Numéro MDL: MFCD01319014
Numéro CAS: 5122-99-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 108.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité