Acide (4-méthylphényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Dihydroxy(4-methylphenyl)borane, p-Tolylboronic acid, 4-Methylphenylboronic acid, (4-Methylphenyl)metaboric acid, 4-Methylbenzeneboronic acid
M1126-25G M1126-5G
TCIAM1126-25GEA 250 EUR InStock
TCIAM1126-25G TCIAM1126-5G
Acide (4-méthylphényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Acide (4-méthylphényl)métaborique
Formule: C₇H₉BO₂
MW: 135,96 g/mol
Point de fusion: 260 °C
Numéro MDL: MFCD00039138
Numéro CAS: 5720-05-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=88a499cf2271d075c72cab3183ccd4470856d940&vid=88a499cf2271d075c72cab3183ccd4470856d940&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 115.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité