Disulfure de bis(4-chlorophényle) ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Bis(4-chlorophenyl) disulphide
D0360-25G D0360-5G
TCIAD0360-25GEA 113 EUR InStock
TCIAD0360-25G TCIAD0360-5G
Disulfure de bis(4-chlorophényle) ≥98.0% (par GC)
Disulfure de bis(4-chlorophényle)
Formule: C₁₂H₈Cl₂S₂
MW: 287,23 g/mol
Point d'ébullition: 180°C
Numéro MDL: MFCD00013642
Numéro CAS: 1142-19-4
EINECS: 214-531-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6d3adeb7917798f0dd9e98c24c2adc7c0636869f&vid=6d3adeb7917798f0dd9e98c24c2adc7c0636869f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 70.0 to 74.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité