o-Tolylacétonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (2-Methylphenyl)acetonitrile, 2-(o-Tolyl)acetonitrile, 2-Methylbenzyl cyanide
X0045-25ML X0045-100ML
TCIAX0045-25MLEA 52.8 EUR InStock
TCIAX0045-25ML TCIAX0045-100ML
o-Tolylacétonitrile ≥98.0% (par GC)
o-Tolylacétonitrile
Formule: C₉H₉N
MW: 131,18 g/mol
Point d'ébullition: 120°C
Point de fusion: 58…59 °C
Densité: 1,0156 g/cm³ (22 °C)
Numéro MDL: MFCD00001904
Numéro CAS: 22364-68-7
EINECS: 244-937-5
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=40d7d9ad554d38d031f4e1c3d5a5f105986fb97a&vid=40d7d9ad554d38d031f4e1c3d5a5f105986fb97a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité