4-Chlorostyrène ≥98.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Stabilization: Stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol (TBC)
C0290-10ML C0290-25ML
TCIAC0290-10MLEA 24.2 EUR InStock
TCIAC0290-10ML TCIAC0290-25ML
4-Chlorostyrène ≥98.0% (par GC) stabilisé
4-Chlorostyrène
Formule: C₈H₇Cl
Point d'ébullition: 192 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –15.9 °C
Densité: 1,155 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 64°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000632
Numéro CAS: 1073-67-2
EINECS: 214-028-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2c797076ca4863952e3a5d5ac7540644bb8e8b54&vid=2c797076ca4863952e3a5d5ac7540644bb8e8b54&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité