5-Bromo-2-thiopheneboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAB2862-5GEA 302 EUR InStock
TCIATCIB2862-5G TCIAB2862-5G TCIAB2862-1G
5-Bromo-2-thiopheneboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
5-Bromo-2-thiopheneboronic acid
Formule: C₄H₄BBrO₂S
MW: 206,85 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02094028
Numéro CAS: 162607-17-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 110.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité