2,3,4,5,6-Pentafluorostyrène ≥98.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Stabilization: Stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol (TBC)
P0862-25G P0862-5G
TCIAP0862-25GEA 203 EUR InStock
TCIAP0862-25G TCIAP0862-5G
2,3,4,5,6-Pentafluorostyrène ≥98.0% (par GC) stabilisé
2,3,4,5,6-Pentafluorostyrène
Formule: C₈H₃F₅
MW: 194,1 g/mol
Point d'ébullition: 140°C
Densité: 1,4295 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 34°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000300
Numéro CAS: 653-34-9
EINECS: 211-500-5
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5e6fc5b3045e544bd84bb87404fdf6c32d079d11&vid=5e6fc5b3045e544bd84bb87404fdf6c32d079d11&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité