N,N-Diméthyl p-phénylènediammonium sulfate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: Sulfate de N,N-diméthylbenzène-1,4-diammonium
TCIAD0782-500GEA 1020 EUR InStock
TCIAD0782-500G TCIAD0782-25G
N,N-Diméthyl p-phénylènediammonium sulfate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
N,N-Diméthyl p-phénylènediammonium sulfate
Formule: C₈H₁₄N₂O₄S
MW: 234,28 g/mol
Point de fusion: 205°C
Numéro MDL: MFCD00012992
Numéro CAS: 536-47-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/58/22/28975822.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité