Bleu nitré-tétrazolium chlorure (NBT) ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration) pour recherche biochimique
Fournisseur: TCI
Attention
D0844-1G D0844-100MG
TCIAD0844-1GEA 106 EUR InStock
TCIAD0844-1G TCIAD0844-100MG
Bleu nitré-tétrazolium chlorure (NBT) ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration) pour recherche biochimique
Bleu nitré-tétrazolium chlorure (NBT)
Formule: C₄₀H₃₀Cl₂N₁₀O₆
Point de fusion: 223°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00012159
Numéro CAS: 298-83-9
EINECS: 206-067-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1e42e2c7ffb64be9f45938a1a20a23635f505685&vid=74bb7e7999e5c709cb9252ce6cb01a235e0c3e7f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 % (calcd.on dried substance)
Drying loss max. 10.0 %
Alkaline Phosphatase detection test to pass test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité