Dextran, M.W. ~ 70000 (Dextran 70)
Fournisseur: TCI
D1449-500G D1449-25G D1449-100G
TCIAD1449-500GEA 380 EUR InStock
TCIAD1449-500G TCIAD1449-25G TCIAD1449-100G
Dextran, M.W. ~ 70000 (Dextran 70)
Dextran
Formule: (C₆H₁₀O₅)n
Numéro MDL: MFCD00130935
Numéro CAS: 9004-54-0
EINECS: 232-677-5
Merck Index: 14,02948
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Specific rotation [a]20/D +170 to +200 deg (C=6, H2O)
pH 5.0 to 7.0 (60g/L, 25deg-C)
limiting viscosity 0.21 to 0.26 cp
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité