3-Fluoro-4-(trifluorméthyl)benzonitrile
Synonyms: 4-Cyano-2-fluorobenzotrifluoride, 3-Fluoro-4-trifluoromethylbenzonitrile
007913-5G 007913-25G
FLUO007913-5GEA 0 EUR InStock
FLUO007913-5G FLUO007913-25G
3-Fluoro-4-(trifluorméthyl)benzonitrile
3-Fluoro-4-(trifluorméthyl)benzonitrile
Formule: C₈H₃F₄N
MW: 189,11 g/mol
Point d'ébullition: 212 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 45…48 °C
Numéro MDL: MFCD00236280
Numéro CAS: 231953-38-1
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité