2'-Fluoro-3'-(trifluorométhyl)propiophénone
006448-1G 006448-5G
FLUO006448-1GEA 0 EUR InStock
FLUO006448-1G FLUO006448-5G
2'-Fluoro-3'-(trifluorométhyl)propiophénone
2'-Fluoro-3'-(trifluorométhyl)propiophénone
Formule: C₁₀H₈F₄O
MW: 220,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00061192
Numéro CAS: 207986-23-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité