3'-Fluoro-5'-(trifluorométhyl)propiophénone
006452-1G 006452-5G
FLUO006452-1GEA 0 EUR InStock
FLUO006452-1G FLUO006452-5G
3'-Fluoro-5'-(trifluorométhyl)propiophénone
3'-Fluoro-5'-(trifluorométhyl)propiophénone
Formule: C₁₀H₈F₄O
MW: 220,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00061262
Numéro CAS: 207974-20-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité