4'-Fluoro-3'-(trifluorométhyl)propiophénone
006454-1G 006454-5G
FLUO006454-1GEA 0 EUR InStock
FLUO006454-1G FLUO006454-5G
4'-Fluoro-3'-(trifluorométhyl)propiophénone
4'-Fluoro-3'-(trifluorométhyl)propiophénone
Formule: C₁₀H₈F₄O
MW: 220,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00061264
Numéro CAS: 239107-27-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité