m,m,m-Tritolyl phosphate
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: Phosphate de tri-m-tolylePhosphate de m,m,m-tricrésylem,m,m-TCPPhosphate de tris(3-méthylphényle)Phosphate de m,m,m-tritolyle
EHERC17800820EA 70.7 EUR InStock
EHERC17800820
m,m,m-Tritolyl phosphate
m,m,m-Tritolyl phosphate
Formule: C₂₁H₂₁O₄P
MW: 368,37 g/mol
Point d'ébullition: 442 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 25…26 °C
Densité: 1,15 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00041907
Numéro CAS: 563-04-2
ONU: 2574
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité