Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,2,4-triazole-3-thiol

Synonyms: 3-Mercapto-1,2,4-triazole

037233-100G 037233-25G
FLUO037233-100GEA 0 EUR InStock
FLUO037233-100G FLUO037233-25G
1,2,4-triazole-3-thiol
1,2,4-Triazole-3-thiol


Formule: C₂H₃N₃S
MW: 101,13 g/mol
Point de fusion: 217…220 °C
Numéro MDL: MFCD00005229
Numéro CAS: 3179-31-5
EINECS: 221-656-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité