3-Nitro-1,2,4-triazole ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration) agent de couplage
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Nitro-1,2,4-1H-triazole, 3-Nitro-1,2,4-triazole
N0477-5G N0477-1G
TCIAN0477-5GEA 106 EUR InStock
TCIAN0477-5G TCIAN0477-1G
3-Nitro-1,2,4-triazole ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration) agent de couplage
3-Nitro-1,2,4-triazole
Formule: C₂H₂N₄O₂
MW: 114,06 g/mol
Point de fusion: 210…215 °C
Densité: 1,65 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009749
Numéro CAS: 24807-55-4
EINECS: 246-468-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=499b05958f703309225250ae4789d59c8078111f&vid=d7278656c6cd8fd9993dd1e8c8b3e91c77d6752d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité