1,3-Bis(2,3-diaminophénylazo)benzene, chlorhydrate
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: 4,4'-[1,3-Phénylènebis(azo)]bisbenzène-1,3-diamine, chlorhydrate
TCIAB0780-25GEA 20.9 EUR InStock
TCIAB0780-25G
1,3-Bis(2,3-diaminophénylazo)benzene, chlorhydrate
1,3-Bis(2,3-diaminophénylazo)benzene, chlorhydrate
Formule: C₁₈H₁₈N8·2HCl
MW: 419,32 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012977
Numéro CAS: 10114-58-6
Merck Index: 14,01253
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/27/01/28932701.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Red to Dark blue to Black powder to crystal
Lambda max. 457.0 to 463.0 nm (H2O)
Absorbance (E1%1cm) min. 250 (H2O, 457.0 to 463.0 nm)
Drying loss max. 10.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité