Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Fluorobenzophénone

Synonyms: (3-Fluorophenyl)(phenyl)methanone, m-Fluorobenzophenone

024623-1G 024623-5G
FLUO024623-1GEA 0 EUR InStock
FLUO024623-1G FLUO024623-5G
3-Fluorobenzophénone
3-Fluorobenzophénone


Formule: C₁₃H₉FO
MW: 200,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00083553
Numéro CAS: 345-69-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité