1-Bromopropène mélange cis- et trans ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1-Bromo-1-propene, Propenyl bromide
B1038-25G B1038-5G
TCIAB1038-25GEA 347 EUR InStock
TCIAB1038-25G TCIAB1038-5G
1-Bromopropène mélange cis- et trans ≥97.0% (par GC)
1-Bromopropène
Formule: C₃H₅Br
MW: 120,98 g/mol
Point d'ébullition: 58 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –76.5 °C
Densité: 1,4338 g/cm³ (16 °C)
Point d'éclair: 4°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000186
Numéro CAS: 590-14-7
EINECS: 209-671-6
ONU: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7cc412970613a3897dff8737be2769ffe900b632&vid=f137181da5ff35a411ff8ca1b185effb2e49a363&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0% (total of isomer)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité