Ethylamine ∼70% ∼12 mol/L
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Monoethylamine, Aminoethane, Ethanamine
E0246-25ML E0246-500ML
TCIAE0246-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAE0246-25ML TCIAE0246-500ML
Ethylamine ∼70% ∼12 mol/L
Ethylamine
Formule: C₂H₇N
MW: 45,08 g/mol
Point d'éclair: -24°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008160
Numéro CAS: 75-04-7
EINECS: 200-834-7
ONU: 2270
ADR: 3,II
Merck Index: 14,03762
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9039657f22d67397c1c357c20d83350148bb6b52&vid=a9885382f6d07ece3e33a887fe15fe6b04f59cd0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 69.0 to 73.0 w/w%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité