Acide osmique 4% dans l'eau
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: Tétraoxyde d'osmiumOsmium (VIII) oxyde
TCIAO0308-10MLEA 136 EUR InStock
TCIAO0308-10ML
Acide osmique 4% dans l'eau
Acide osmique
Formule: O₄Os
MW: 254,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011150
Numéro CAS: 20816-12-0
ONU: 3289
ADR: 6.1,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/71/28990571.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Concentration 4.0 to 4.4 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité