(R)-(-)-Epichlorhydrine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (R)-(-)-Glycerol epichlorhydrin, (R)-(-)-3-Chloro-1,2-epoxypropane, (R)-(-)-1-Chloro-2,3-epoxypropane
E0581-25G E0581-5G
TCIAE0581-25GEA 42.9 EUR InStock
TCIAE0581-25G TCIAE0581-5G
(R)-(-)-Epichlorhydrine ≥98.0% (par GC)
(R)-(-)-Epichlorhydrine
Formule: ClCH₂CH(O)CH₂
MW: 92,52 g/mol
Point d'ébullition: 116°C
Point de fusion: –48 °C
Densité: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 31°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00077759
Numéro CAS: 51594-55-9
EINECS: 424-280-2
ONU: 2023
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,03532
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=074403a3e3aee2df9bd44a35f4bc27eae5010c9a&vid=aa6b693d37f853a6cdbb5bd70b1fdf9e3ffce757&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -42.0 to -47.0 deg (neat)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité