(S)-(+)-Epichlorhydrine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (S)-(+)-Glycerol epichlorhydrin, (S)-(+)-3-Chloro-1,2-epoxypropane, (S)-(+)-1-Chloro-2,3-epoxypropane, (2S)-2-(chloromethyl)oxirane
E0533-25G E0533-5G
TCIAE0533-25GEA 101 EUR InStock
TCIAE0533-25G TCIAE0533-5G
(S)-(+)-Epichlorhydrine ≥98.0% (par GC)
(S)-(+)-Epichlorhydrine
Formule: ClCH₂CH(O)CH₂
MW: 92,52 g/mol
Point d'ébullition: 113 - 115 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –48 °C
Densité: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 34°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00077760
Numéro CAS: 67843-74-7
EINECS: 482-080-0
ONU: 2023
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d0e5049594662a0e0f9be4c990742dc65383fa81&vid=71aaf2806edadd3052725d5146e696e2ea1eafa5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%
Specific rotation [a]20/D +42.0 to +47.0 deg (Neat)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité