2-Bromo-1,1-diméthoxyéthane ≥97.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Stabilization: Stabilised with potassium carbonate
B1097-25G B1097-500G B1097-100G
TCIAB1097-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAB1097-25G TCIAB1097-500G TCIAB1097-100G
2-Bromo-1,1-diméthoxyéthane ≥97.0% (par GC) stabilisé
2-Bromo-1,1-diméthoxyéthane
Formule: BrH₂CCH(OCH₃)₂
Point d'ébullition: 150°C
Densité: 1,43 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 52°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000213
Numéro CAS: 7252-83-7
EINECS: 230-669-6
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1b0eb268128909ffa6b84979fe04a8833bf4ab5a&vid=1fc07f1e7141552e9eda6fc27fababb840096266&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité