Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Bromo-2-chloro-5-nitropyridine


033676-1G 033676-5G
FLUO033676-1GEA 0 EUR InStock
FLUO033676-1G FLUO033676-5G
3-Bromo-2-chloro-5-nitropyridine
3-Bromo-2-chloro-5-nitropyridine


Formule: C₅H₂BrClN₂O₂
Numéro MDL: MFCD00233989
Numéro CAS: 5470-17-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité