4-Bromo-3-fluorobenzaldéhyde ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H57833.03EA 93.9 EUR InStock
H57833.03 H57833.06 H57833.MD
4-Bromo-3-fluorobenzaldéhyde ≥97%
4-Bromo-3-fluorobenzaldéhyde
Formule: C₇H₄BrFO
MW: 203,01 g/mol
Point de fusion: 54…60 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03095000
Numéro CAS: 133059-43-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité