1-Bromo-3-fluoro-4-nitrobenzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Bromo-2-fluoronitrobenzene
B3062-25G B3062-5G
TCIAB3062-25GEA 240 EUR InStock
TCIAB3062-25G TCIAB3062-5G
1-Bromo-3-fluoro-4-nitrobenzène ≥98.0% (par GC)
1-Bromo-3-fluoro-4-nitrobenzène
Formule: C₆H₃BrFNO₂
MW: 220 g/mol
Numéro MDL: MFCD01930221
Numéro CAS: 321-23-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bf57a070d48f6791b4e21fdb8a1cefa32eb1897d&vid=bf57a070d48f6791b4e21fdb8a1cefa32eb1897d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 84.0 to 90.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité