1-Bromo-5-fluoro-2-nitrobenzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
Synonyms: 2-Bromo-4-fluoronitrobenzène
TCIAB3061-5GEA 58.3 EUR InStock
TCIAB3061-5G
1-Bromo-5-fluoro-2-nitrobenzène ≥98.0% (par GC)
1-Bromo-5-fluoro-2-nitrobenzène
Formule: C₆H₃BrFNO₂
MW: 220 g/mol
Numéro MDL: MFCD00792441
Numéro CAS: 700-36-7
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/45/03/28934503.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 41.0 to 45.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité