Chlorure de 2-bromo-5-(trifluorométhyl)benzènesulfonyle
Synonyms: 2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
013084-5G 013084-25G
FLUO013084-5GEA 0 EUR InStock
FLUO013084-5G FLUO013084-25G
Chlorure de 2-bromo-5-(trifluorométhyl)benzènesulfonyle
Chlorure de 2-bromo-5-(trifluorométhyl)benzènesulfonyle
Formule: C₇H₃BrClF₃O₂S
MW: 323,52 g/mol
Point d'ébullition: 230…231 °C (1013 hPa)
Numéro MDL: MFCD03094395
Numéro CAS: 176225-08-4
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité