Chlorure de 4-bromo-2-(trifluorométhyl)benzènesulfonyle
Synonyms: 4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
013073-5G 013073-25G 013073-1G
FLUO013073-5GEA 0 EUR InStock
FLUO013073-5G FLUO013073-25G FLUO013073-1G
Chlorure de 4-bromo-2-(trifluorométhyl)benzènesulfonyle
Chlorure de 4-bromo-2-(trifluorométhyl)benzènesulfonyle
Formule: C₇H₃BrClF₃O₂S
MW: 323,52 g/mol
Point de fusion: 54…58 °C
Numéro MDL: MFCD03094392
Numéro CAS: 176225-10-8
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité