Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Bromo-3-(trifluorométhyl)benzènesulfonamide


034638-1G 034638-5G
FLUO034638-1GEA 0 EUR InStock
FLUO034638-1G FLUO034638-5G
4-Bromo-3-(trifluorométhyl)benzènesulfonamide
4-Bromo-3-(trifluorométhyl)benzènesulfonamide


Formule: C₇H₅BrF₃NO₂S
MW: 304,09 g/mol
Numéro MDL: MFCD03094285
Numéro CAS: 351003-64-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité