Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,5-Dibromo-4-iodotoluène

Synonyms: 1,3-Dibromo-2-iodo-5-methylbenzene

037791-25G 037791-5G
FLUO037791-25GEA 0 EUR InStock
FLUO037791-25G FLUO037791-5G
3,5-Dibromo-4-iodotoluène
3,5-Dibromo-4-iodotoluène


Formule: C₇H₅Br₂I
MW: 375,83 g/mol
Numéro MDL: MFCD00052397
Numéro CAS: 175278-10-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité