Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Amino-5-chloro-3-fluoropyridine

Synonyms: 5-Chloro-3-fluoro-2-pyridylamine, 5-Chloro-3-fluoropyridin-2-amine

045831-1G 045831-5G
FLUO045831-1GEA 0 EUR InStock
FLUO045831-1G FLUO045831-5G
2-Amino-5-chloro-3-fluoropyridine
2-Amino-5-chloro-3-fluoropyridine


Formule: C₅H₄ClFN₂
MW: 146,55 g/mol
Numéro MDL: MFCD09878434
Numéro CAS: 246847-98-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité