3,4-Dichloro-6-nitrotoluène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAD3271-25GEA 377 EUR InStock
TCIAD3271-25G TCIAD3271-5G
3,4-Dichloro-6-nitrotoluène ≥98.0% (par GC)
3,4-Dichloro-6-nitrotoluène
Formule: C₇H₅Cl₂NO₂
MW: 206,03 g/mol
Numéro MDL: MFCD01109847
Numéro CAS: 7494-45-3
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/02/57/28980257.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 60.0 to 64.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité