Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chlorure de 2-chloro-6-méthylbenzène-1-sulfonyle

Synonyms: 2-Chloro-6-methylbenzene-1-sulphonyl chloride

032471-1G 032471-5G
FLUO032471-1GEA 0 EUR InStock
FLUO032471-1G FLUO032471-5G
Chlorure de 2-chloro-6-méthylbenzène-1-sulfonyle
Chlorure de 2-chloro-6-méthylbenzène-1-sulfonyle


Formule: C₇H₆Cl₂O₂S
MW: 225,09 g/mol
Point d'ébullition: 117 °C (1013 hPa)
Numéro MDL: MFCD00051767
Numéro CAS: 25300-37-2
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité