Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Ciano-4-méthylpyridine

Synonyms: 4-Methylpyridine-3-carbonitrile, 3-Cyano-4-picoline, 4-Methylnicotinonitrile

040036-1G 040036-5G
FLUO040036-1GEA 0 EUR InStock
FLUO040036-1G FLUO040036-5G
3-Ciano-4-méthylpyridine
3-Ciano-4-méthylpyridine


Formule: C₇H₆N₂
MW: 118,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00234272
Numéro CAS: 5444-01-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité