Acétate de 2-(N-phénylcarbamoyl)-3-naphtyle ≥99.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAA0069-5GEA 67.1 EUR InStock
TCIAA0069-5G
Acétate de 2-(N-phénylcarbamoyl)-3-naphtyle ≥99.0% (sur base azote total)
Acétate de 2-(N-phénylcarbamoyl)-3-naphtyle
Formule: C₁₉H₁₅NO₃
MW: 305,33 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004095
Numéro CAS: 1163-67-3
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/75/13/28927513.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 99.0 %
Melting point 158.0 to 162.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité