Acide (±)-2-oxobornane-10-sulfonique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAC0016-500GEA 223 EUR InStock
TCIAC0016-500G TCIAC0016-25G TCIAC0016-100G
Acide (±)-2-oxobornane-10-sulfonique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide (±)-2-oxobornane-10-sulfonique
Formule: C₁₀H₁₆O₄S
MW: 232,3 g/mol
Point de fusion: 202°C
Numéro MDL: MFCD00074827
Numéro CAS: 5872-08-2
ONU: 3261
ADR: 8,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/71/24/28937124.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -1.0 to +1.0 deg (C=5, H2O)
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité