L(-)-Camphorsulphonic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
C0972-25G C0972-500G C0972-100G
TCIAC0972-25GEA 22 EUR InStock
TCIAC0972-25G TCIAC0972-500G TCIAC0972-100G
L(-)-Camphorsulphonic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
L(-)-Camphorsulphonic acid
Formule: C₁₀H₁₆O₄S
MW: 232,3 g/mol
Point d'ébullition: 375 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 195°C
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00064158
Numéro CAS: 35963-20-3
EINECS: 252-817-9
ONU: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6c3a7acebaf055f623aa47ae81f12fdfdd75d15f&vid=6fdf6c8cb09fc7a185b7e2b1b3c760bba8089a66&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -20.0 to -23.0 deg (C=5, H2O)
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité