Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide (1S)-(+)-2-oxobornane-10-sulfonique

Synonyms: ((1S,4R)-7,7-Dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]heptan-1-yl)methanesulphonic acid, (1S)-(+)-2-Oxobornane-10-sulphonic acid, D(+)-Camphor-10-sulphonic acid, (1S)-(+)-7,7-Dimethylbicyclo(2.2.1)-2-heptanon-1-methane sulphonic acid, (1S)-(+)-10-Camphorsulphonic acid, D-Camphorsulphonic acid

021814-100G 021814-1KG 021814-500G
FLUO021814-100GEA 0 EUR InStock
FLUO021814-100G FLUO021814-1KG FLUO021814-500G
Acide (1S)-(+)-2-oxobornane-10-sulfonique
Acide (1S)-(+)-2-oxobornane-10-sulfonique


Formule: C₁₀H₁₆O₄S
MW: 232,3 g/mol
Point d'ébullition: 375 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 195 °C
Numéro MDL: MFCD00064157
Numéro CAS: 3144-16-9
EINECS: 221-554-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité