Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Fluoro-3-méthoxybenzonitrile


033768-25G 033768-5G
FLUO033768-25GEA 0 EUR InStock
FLUO033768-25G FLUO033768-5G
4-Fluoro-3-méthoxybenzonitrile
4-Fluoro-3-méthoxybenzonitrile


Formule: C₈H₆FNO
MW: 151,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD01569371
Numéro CAS: 243128-37-2
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité