4,4,5,5,5-Pentafluoropentan-1-ol ≥93.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
P1342-25G P1342-5G
TCIAP1342-25GEA 171 EUR InStock
TCIAP1342-25G TCIAP1342-5G
4,4,5,5,5-Pentafluoropentan-1-ol ≥93.0% (par GC)
4,4,5,5,5-Pentafluoropentan-1-ol
Formule: C₅H₇F₅O
Point d'ébullition: 135°C
Point d'éclair: 63°C
Numéro MDL: MFCD00153224
Numéro CAS: 148043-73-6
EINECS: 421-360-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=acb54b31d93c662fabdd10e086ba84d833bd0431&vid=acb54b31d93c662fabdd10e086ba84d833bd0431&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité