2-(Trifluorométhyl)benzènesulfonamide
Synonyms: α,α,α-Trifluoro-o-toluenesulphonamide
013873-5G 013873-25G
FLUO013873-5GEA 0 EUR InStock
FLUO013873-5G FLUO013873-25G
2-(Trifluorométhyl)benzènesulfonamide
2-(Trifluorométhyl)benzènesulfonamide
Formule: C₇H₆F₃NO₂S
MW: 225,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00042420
Numéro CAS: 1869-24-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,I
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité