1-(2-Pyridylazo)-2-naphto (PAN)l ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration) indicateur de métaux, pour spectrophotométrie
Fournisseur: TCI
Attention
A5000-1G A5000-5G
TCIAA5000-1GEA 24.2 EUR InStock
TCIAA5000-1G TCIAA5000-5G
1-(2-Pyridylazo)-2-naphto (PAN)l ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration) indicateur de métaux, pour spectrophotométrie
1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol
Formule: C₁₅H₁₁N₃O
Point d'ébullition: 412 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 137…140 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004071
Numéro CAS: 85-85-8
EINECS: 201-637-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e877d4a93d602cfdf9942e75a38e298604a0e9ea&vid=ab5d238a929a937c0c3911d6f79f82599e71f5a0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 138.0 to 143.0 deg-C
Absorbance min. 0.600 (10mg/L, Methanol, 463.0 to 467.0 nm)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité